Läs mer
Fisherbrand™ Kryoboxar av polypropen med glidlock
Produktkod. 12603145 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Typ:
Cryo Box
Cryo Box, numeriskt kodad
Tube Array:
10 x 10
9 x 9
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Typ Tube Array Förpackningsstorlek
12603145 Naturlig Cryo Box 9 x 9 Paket med 5
12663145 Diverse Cryo Box 9 x 9 Paket med 5
12653145 Svart Cryo Box 9 x 9 Paket med 5
12891593 Svart Cryo Box 10 x 10 Paket med 5
12881593 Blått Cryo Box, numeriskt kodad 10 x 10 Paket med 5
12801603 Diverse Cryo Box 10 x 10 Paket med 5
12643145 Blått Cryo Box 9 x 9 Paket med 5
12871593 Grön Cryo Box 10 x 10 Paket med 5
12861593 Naturlig Cryo Box 10 x 10 Paket med 5
12633145 Grön Cryo Box 9 x 9 Paket med 5
12841593 Rött Cryo Box 10 x 10 Paket med 5
12623145 Rött Cryo Box 9 x 9 Paket med 5
12851593 Gult Cryo Box 10 x 10 Paket med 5
12613145 Gult Cryo Box 9 x 9 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 12603145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00 SEK
    254.88 SEK / Paket med 5
    Save 165.12 SEK
    39% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Add to basket
Använd dessa polypropenlådor med gallerinsatser för förvaring av upp till 100 rör. Fisherbrand™ Kryoboxar av polypropen är idealiska för provförvaring och transport.
  • Kryoboxar med glidlock, PP, Format 133 x 133mm
  • Högkvalitativ polypropen (PP)
  • Finns i naturliga och andra färger
  • Lådorna är justerbara i höjdled
  • Lådorna finns i 6 moderna färger, med en numerisk kodning och motsvarande ventiler för att dränera kondensvatten
  • 6 x 6 till 10 x 10 rutnätet rymmer utrymme från 36 till 100 rör
  • autoklaverbar, temperaturbeständig från -90 °C till +121 °C
  • Tillgängliga rutnät: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
  • Numeriskt kodad
Specifications
Färg Naturlig
Material Polypropen
Typ Cryo Box
Inkluderar Slip lock
Tube Array 9 x 9
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Höjd (metrisk) 50 till 75 mm