Läs mer
Fisherbrand™ Kryoboxar av polypropen med glidlock
Produktkod. 12623145 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Typ:
Cryo Box
Cryo Box, numeriskt kodad
Tube Array:
10 x 10
9 x 9
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12623145
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa polypropenlådor med gallerinsatser för förvaring av upp till 100 rör. Fisherbrand™ Kryoboxar av polypropen är idealiska för provförvaring och transport.
  • Kryoboxar med glidlock, PP, Format 133 x 133mm
  • Högkvalitativ polypropen (PP)
  • Finns i naturliga och andra färger
  • Lådorna är justerbara i höjdled
  • Lådorna finns i 6 moderna färger, med en numerisk kodning och motsvarande ventiler för att dränera kondensvatten
  • 6 x 6 till 10 x 10 rutnätet rymmer utrymme från 36 till 100 rör
  • autoklaverbar, temperaturbeständig från -90 °C till +121 °C
  • Tillgängliga rutnät: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
  • Numeriskt kodad
Specifikationer
Färg Rött
Material Polypropen
Typ Cryo Box
Inkluderar Slip lock
Tube Array 9 x 9
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Höjd (metrisk) 50 till 75 mm