Läs mer
Fisherbrand™ Kryoboxar av polypropen med glidlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Typ:
Cryo Box
Cryo Box, numeriskt kodad
Tube Array:
10 x 10
9 x 9
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Kryoboxar med glidlock, PP, Format 133 x 133mm
- Högkvalitativ polypropen (PP)
- Finns i naturliga och andra färger
- Lådorna är justerbara i höjdled
- Lådorna finns i 6 moderna färger, med en numerisk kodning och motsvarande ventiler för att dränera kondensvatten
- 6 x 6 till 10 x 10 rutnätet rymmer utrymme från 36 till 100 rör
- autoklaverbar, temperaturbeständig från -90 °C till +121 °C
- Tillgängliga rutnät: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
- Numeriskt kodad
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Typ | Cryo Box |
| Inkluderar | Slip lock |
| Tube Array | 10 x 10 |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Bredd (metrisk) | 133 mm |
| Höjd (metrisk) | 50 till 75 mm |