Läs mer
Tenak™ Polypropylene Cryobox, 50 mm Height
Handla allt TENAK Produkter
Färg:
Grön
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Beskrivning
- Constructed of polypropylene
- Can be used in temperatures as low as -90°C
- Autoclavable at 121°C for 20 minutes
- Boxes have a fixed grid divider with 9 x 9 cells and are suited for 1.2 mL and 2 mL cryogenic vials
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| Material | Polypropylene |
| Tål temperatur (metrisk) | As low as -90°C |
| Mått (L x B x H) | 130 x 130 x 50 mm |