Läs mer
Tenak™ Polypropylene Cryoboxes
Handla allt TENAK Produkter
Färg:
Blue
Neutral
Red
Yellow
Håller:
1.2 to 2 mL Cryogenic Vials
Centrifuge Tubes
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blue |
| Material | Polypropylene |
| Form | Square |
| Typ | Cryo Box |
| Håller | 1.2 to 2 mL Cryogenic Vials |
| Kvantitet | 36 Pack |
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| Bredd (metrisk) | 130 mm |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Vikt (metrisk) | 0.08 kg |