Läs mer
BRAND™ Kryotuber, PP, med utvändig gänga, skruvlock med silikontätning, BIO-CERT™ Cellkulturkvalitet, steril
Produktkod. 10277980 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
2,0 ml
3,0 ml
4,0 ml
5,0 ml
Examen:
Upp till 1 ml
Upp till 1,8 ml
Upp till 3,0 ml
Upp till 3,6 ml
Upp till 4,5 ml
Höjd (metrisk):
41 mm
49 mm
70 mm
76 mm
92 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10277980
Brand: BRAND™ 114835
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av polypropen. BRAND™ Kryogena rör med skruvlock med utvändig gänga inkluderar ett stort frostat märkningsområde med färgade lockinsatser för att ge enkel providentifiering. Graderad, U-bottenform med 12,5 mm ytterdiameter. Steril, RNas-, DNas-, DNA- och endotoxinfri. Temperaturstabilitet till -196° C och autoklaverbar vid 121° C (2 bar).
  • Designad för lagring av biologiskt material, såsom mikroorganismer, mänskliga och djurceller, etc. i gasfasen av flytande kväve. VARNING: endast för forskningsändamål!
  • PP, graderad, yttre-Ø 12,5 mm, U-botten.
  • Stor frostad markeringsyta och färgade lockinsatser för enkel providentifiering.
  • Temperaturstabilitet till -196° C.
  • Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 -3 .
  • γ-strålsteril och autoklaverbar vid 121° C (2 bar), enl. DIN EN 285.
  • Kärl utan stativring kan centrifugeras upp till RZB 14000.
  • BIO-CERT™ Cellkulturkvalitet: Fri från humant DNA, RNas, DNas, pyrogener och icke cytotoxiskt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttyp Kryogent förvaringsrör
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 5,0 ml
Bottenform Självstående U-botten
Material Polypropen
Trådstil Utvändig
Examen Upp till 4,5 ml
Inkluderar Skruvlock
RNase fri Ja
Sterilitet Sterila
Stängningsmaterial Polypropen
Dnase Free Ja
Höjd (metrisk) 92 mm
Förslutningstyp Skruvlock