Läs mer
BRAND™ Kryotuber, PP, med utvändig gänga, skruvlock med silikontätning, BIO-CERT™ Cellkulturkvalitet, steril
Produktkod. 10618251 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
2,0 ml
3,0 ml
4,0 ml
5,0 ml
Examen:
Upp till 1 ml
Upp till 1,8 ml
Upp till 3,0 ml
Upp till 3,6 ml
Upp till 4,5 ml
Höjd (metrisk):
41 mm
49 mm
70 mm
76 mm
92 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10618251 1,2 ml Upp till 1 ml 41 mm Paket med 1000
10410381 3,0 ml Upp till 3,0 ml 70 mm Paket med 1000
10791571 2,0 ml Upp till 1,8 ml 49 mm Paket med 1000
10698051 4,0 ml Upp till 3,6 ml 76 mm Paket med 1000
10277980 5,0 ml Upp till 4,5 ml 92 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10618251 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 114830
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av polypropen. BRAND™ Kryogena rör med skruvlock med utvändig gänga inkluderar ett stort frostat märkningsområde med färgade lockinsatser för att ge enkel providentifiering. Graderad, U-bottenform med 12,5 mm ytterdiameter. Steril, RNas-, DNas-, DNA- och endotoxinfri. Temperaturstabilitet till -196° C och autoklaverbar vid 121° C (2 bar).
  • Designad för lagring av biologiskt material, såsom mikroorganismer, mänskliga och djurceller, etc. i gasfasen av flytande kväve. VARNING: endast för forskningsändamål!
  • PP, graderad, yttre-Ø 12,5 mm, U-botten.
  • Stor frostad markeringsyta och färgade lockinsatser för enkel providentifiering.
  • Temperaturstabilitet till -196° C.
  • Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 -3 .
  • γ-strålsteril och autoklaverbar vid 121° C (2 bar), enl. DIN EN 285.
  • Kärl utan stativring kan centrifugeras upp till RZB 14000.
  • BIO-CERT™ Cellkulturkvalitet: Fri från humant DNA, RNas, DNas, pyrogener och icke cytotoxiskt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttyp Kryogent förvaringsrör
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1,2 ml
Bottenform Rund (självstående)
Material Polypropen
Trådstil Utvändig
Examen Upp till 1 ml
Inkluderar Skruvlock
RNase fri Ja
Sterilitet Sterila
Stängningsmaterial Polypropen
Dnase Free Ja
Höjd (metrisk) 41 mm
Förslutningstyp Skruvlock