Läs mer
Skärbräda av polypropen
Produktkod. 10452395
Change view
Mått (L x B):
300 x 210 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10452395 300 x 210 mm Varje
1 options
Produktkod. 10452395 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BWY300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av icke-absorberande polypropen och lätt att rengöra
  • God kemikaliebeständighet
  • Okrossbar vid normal användning
  • Autoklaverbar vid 121 °C
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Storlek 300 L x 210 W x 9 Hmm
Mått (L x B) 300 x 210 mm
Mått (L x B x H) 300 x 210 x 9 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Bredd (engelska) 8,26 tum.
Bredd (metrisk) 210 mm
Höjd (metrisk) 9 mm