Läs mer
Buerkle™ Cylindriska T-kopplingar av polypropen
För användning med:
11 till 13 mm slang
13 till 15 mm slang
3 till 5 mm slang
5 till 7 mm slang
7 till 9 mm slang
9 till 11 mm slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Cylindrisk tvärvinkelslangkoppling
- Polypropen
- Autoklaverbar till 121 °C
- Lämplig för livsmedel
- Finns i ett brett spektrum av diametrar för varierande slangstorlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU:s livsmedel, RoHS |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med | 5 till 7 mm slang |
| Förpackningsmängd | 10/Pk.; 20/Skala |
| Motståndsegenskaper | Upp till °135 C Temperaturbeständig |
| Form | Cylindrisk T |
| Färg | Genomskinlig |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |
| Produkttyp | T-kontakt |