Läs mer
Buerkle™ Cylindriska T-kopplingar av polypropen
Produktkod. 11826583
För användning med:
11 till 13 mm slang
13 till 15 mm slang
3 till 5 mm slang
5 till 7 mm slang
7 till 9 mm slang
9 till 11 mm slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11826583
Brand: Buerkle™ 87050008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för hög värmebeständighet. Buerkle™ Cylindriska T-kopplingar av polypropen tål temperaturer upp till 135 °C.
Cylindrisk tvärvinkelslangkoppling
  • Polypropen
  • Autoklaverbar till 121 °C
  • Lämplig för livsmedel
  • Finns i ett brett spektrum av diametrar för varierande slangstorlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, RoHS
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med 7 till 9 mm slang
Förpackningsmängd 10/Pk.; 20/Skala
Motståndsegenskaper Upp till °135 C Temperaturbeständig
Form Cylindrisk T
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp T-kontakt