Läs mer
Buerkle™ Cylindriska 4-vägs slanganslutningar av polypropen
Produktkod. 10575912 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk):
11 till 13 mm
13 till 15 mm
3 till 5 mm
5 till 7 mm
7 till 9 mm
9 till 11 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10575912
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 87080004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cylindriska 4-vägs slangkopplingar av polypropen för att ansluta slangar. Användbar för att förlänga, ansluta, förgrena, foga och reparera slangar i laboratoriet.
  • PP, Temperaturbeständig upp till +135° C max.
  • PVDF, Temperaturbeständig upp till +160° C max., mycket resistent mot kemikalier
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, RoHS
Diameter (metrisk) 3 till 5 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med Slang med diameter 3 till 5 mm
Förpackningsmängd 10/Pk.
Motståndsegenskaper Upp till °135 C Temperaturbeständig
Sterilitet Steriliserbar
Form Cylindrisk X
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp 4-vägskontakt