Läs mer
Buerkle™ Cylindriska 4-vägs slanganslutningar av polypropen
Handla allt Bürkle Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk):
11 till 13 mm
13 till 15 mm
3 till 5 mm
5 till 7 mm
7 till 9 mm
9 till 11 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Description
- PP, Temperaturbeständig upp till +135° C max.
- PVDF, Temperaturbeständig upp till +160° C max., mycket resistent mot kemikalier
- Steriliserbar
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | EU:s livsmedel, RoHS |
| Diameter (metrisk) | 9 till 11 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Slang med diameter 9 till 11 mm |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Motståndsegenskaper | Upp till °135 C Temperaturbeständig |
| Sterilitet | Steriliserbar |
| Form | Cylindrisk X |
| Färg | Genomskinlig |
| Show More |