Läs mer
Buerkle™ Cylindriska Y-kontakter av polypropen
Produktkod. 11836583
Change view
För användning med:
11 till 13 mm slang
13 till 15 mm slang
3 till 5 mm slang
5 till 7 mm slang
6 till 8 mm slang
7 till 9 mm slang
9 till 11 mm slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med unitSize
11836583 7 till 9 mm slang Paket med 10
10789592 3 till 5 mm slang Paket med 10
10617721 5 till 7 mm slang Paket med 10
10076241 6 till 8 mm slang Paket med 10
10567312 9 till 11 mm slang Paket med 10
10014930 11 till 13 mm slang Paket med 10
11846603 13 till 15 mm slang Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11836583 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 87060008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.17 SEK
    134.09 SEK / Paket med 10
    Save 64.08 SEK
    32% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkra en flexibel och säker anslutning för krävande applikationer med dessa Y-kontakter. Buerkle™ Cylindriska Y-kopplingar av polypropen finns i en mängd olika storlekar för att förlänga, ansluta, förgrena, sammanfoga och reparera slangar och slangar.
  • Cylindrisk Y-slangkoppling
  • Finns i en mängd olika storlekar från 3 till 15 mm dia.
  • Polypropen
  • Temperaturbeständig upp till +135 C °max.
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, RoHS
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Material Polypropen
För användning med 7 till 9 mm slang
Förpackningsmängd 10/Pk.
Motståndsegenskaper Upp till °135 C Temperaturbeständig
Form Cylindrisk Y
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Y-kontakt