Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Exsickatorskåp
Handla allt SP Scienceware Produkter
Höjd (metrisk):
21,3 cm
25,4 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Large doors maximize access to interior space
- Perforated shelves facilitate circulation of dry air
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blue |
| Skåp stil | Vertical |
| Material | Copolyester |
| Antal hyllor | 1 |
| Antal per förpackning | 1 Each |
| Hyllpositioner | Fixed |
| Typ av hylla | Perforated |
| Bredd (engelska) | 13.4 in. |
| Bredd (engelska) Dörr | 13.4 in. |
| Bredd (metrisk) | 34.1 cm |
| Visa mer |