Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Exsickatorskåp
Produktkod. 15275077 Handla allt SP Scienceware Produkter
Höjd (metrisk):
21,3 cm
25,4 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15275077
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F420640000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Exsickatorskåp kan användas i kylskåp eller i rumstemperatur för torr förvaring av fuktkänsliga material.
  • Stora dörrar maximerar tillgången till innerutrymmet
  • Perforerade hyllor underlättar cirkulationen av torr luft
Specifikationer
Färg Klart
Material Akryl
Antal per förpackning 1 vardera
Typ av hylla Bricka som
Volym (engelska) 0,21 cu. ft.
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 17.8 cm
Bredd (engelska) 7 tum
Bredd (engelska) Dörr 16,9 cm
Bredd (metrisk) 17.8 cm
Bredd (metrisk) dörr 17.8 cm
Höjd (metrisk) 25,4 cm
Djup (engelska) 10 tum
Djup (metriskt) 25.4 cm