Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Exsickatorskåp
Handla allt SP Scienceware Produkter
Höjd (metrisk):
21.3 cm
25.4 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Stora dörrar maximerar tillgången till innerutrymmet
- Perforerade hyllor underlättar cirkulationen av torr luft
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| Material | Akryl |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Typ av hylla | Bricka som |
| Volym (engelska) | 0,21 cu. ft. |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Längd (metrisk) | 17.8 cm |
| Bredd (engelska) | 7 tum |
| Bredd (engelska) Dörr | 16,9 cm |
| Bredd (metrisk) | 17.8 cm |
| Show More |