Läs mer
BRAND™ Exsickatorplatta av polypropen
Produktkod. 10159800 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
150 mm
200 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10159800
Brand: BRAND™ 66015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenkonstruktion. Kan användas med antingen glas- eller plastexsickatorer.
  • Polypropenkonstruktion
  • För användning med glas- eller plastexsickatorer
  • Centralt hål ca 20 mm dia.
  • Små perforeringar ca 5 mm dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 150 mm
Antal per förpackning 1
Produkttyp Exsickatorplatta
Beskrivning Nominell storlek 150 mm, tjocklek 140 mm
Material Polypropen
För användning med (utrustning) För exsickatorer
Inkluderar Reservdelar och tillbehör