Läs mer
Fisherbrand™ Dispensertips i polypropen: Adapter
Produktkod. 15193656 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Förpackningsstorlek
15193656 Icke-steril Paket med 10
15103666 Sterila Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15193656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00 SEK
    269.78 SEK / Paket med 10
    Save 160.22 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Polypropentillverkad adapter för dispenserspets 25/50 mL som är idealisk i de flesta forsknings-, vetenskaps- och laboratoriemiljöer.
  • Adapter för dispenserspets 25/50 mL
  • Icke-steril
  • Antal 10 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 25 till 50 ml