Läs mer
Greiner Bio-One Engångspåse i polypropen
Produktkod. 10150001
Change view
Mått (L x B):
780 x 400 mm
Produktkod. Mått (L x B)
10150001 780 x 400 mm
1 options
Produktkod. 10150001 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 644201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3910.00 SEK
    3385.20 SEK / Paket med 500
    Save 524.80 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Tillverkad av polypropen för styrka och hög värmebeständighet. Greiner Bio-One™ Engångspåsar i polypropen är idealiska för hygienisk bortskaffning av kontaminerade laboratorieartiklar.
  • Tillverkad av polypropenfolie för sterilisering i ångautoklaven
  • Syretransporthastighet på 50 μm PP folie (+23 °C): 2380 cm³/(m² x 24h x bar)
  • Vattenånga transporthastighet på 50 μm PP folie (+23 °C, 85 % luftfuktighet): 1,54 g/(m² x 24h)
  • Folietjocklek: 0,05 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp None
Färg Klart
Disponibel För engångsbruk
Material Polypropen
Sterilitet Non-sterile
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 140 °C
Mått (L x B) 780 x 400 mm
Längd (engelska) 30.7 in.
Bredd (engelska) 15.7 in.
Produkttyp Autoclave Bags
Kapacitet (metrisk) 25 L
Längd (metrisk) 780 mm
Bredd (metrisk) 400 mm