Läs mer
Brady™ Polypropen DP-Gate Valve Lockout
Produktkod. 10715125 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10715125 Polypropen Varje
1 options
Produktkod. 10715125 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065560
I lager
Denna polypropen DP-gate ventillåsning har ett unikt knockoutcenter som rymmer OS och Y eller stigande spindelventiler. Lockouts accepterar lås med schacklar upp till 9,53 mm diameter.
  • Farodekaler på engelska, spanska och franska ingår.
Specifikationer
Produkttyp Portventillåsning
Alternativt artikelnummer SLUTSVENTILSLÅS GVLO 1-2,5 RÖD
Färg Rött
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Brady Portventilspärr
Diameter (engelska) 2,78 tum
Diameter (engelska) Shackle 0,26 tum.
Diameter (metrisk) 70.61 mm
Diameter (metrisk) bygel 6.5 mm
Mått (D x B x H) 35.90 x 120.10 x 80 mm
Mått (L x B) 120.10 x 80 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 3,15 tum.
Höjd (metrisk) 80 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 4,72 tum
Bredd (metrisk) 120.1 mm