Läs mer
Multiroir™ Stapelbar låda av polypropen
Produktkod. 11788371
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 l
25 l
Färg:
Grå
Mörkgrå
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
11788371 15 l Vitt Varje
30487000 15 l Mörkgrå -
30486998 25 l Grå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11788371 Leverantör Multiroir™ Leverantörsnummer 18302
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och organiserade föremål i skyddande polypropen med Multiroir™ Stapelbar låda av polypropen. Lådorna finns i vitt eller mörkgrå, stapelbara och har en låda som kan skjutas för enkel användning och platsbesparande bekvämlighet.
  • Staplingsbar
  • Upphöjda kanter för enkel stapling och glidning
  • Tättslutande lock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 l
Färg Vitt
Material Polypropen
Form Rektangulär
Produkttyp Låda
Kvantitet 1 vardera
Stil Upphöjda kanter
Längd (metrisk) 370 mm
Bredd (metrisk) 263 mm
Höjd (metrisk) 174 mm