Läs mer
Multiroir™ Stapelbar låda av polypropen
Kapacitet (metrisk):
15 l
25 l
Färg:
Grå
Mörkgrå
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stackable
- Raised edges for stacking and sliding ease
- Tight fitting lid
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 l |
| Färg | Grå |
| Material | Polypropylene |
| Form | Rectangular |
| Produkttyp | Drawer |
| Kvantitet | 1 Each |
| Stil | Raised Edges |
| Längd (metrisk) | 410 mm |
| Bredd (metrisk) | 320 mm |
| Höjd (metrisk) | 220 mm |