Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Pure W4 Wipers
Produktkod. 11797968 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Längd (metrisk):
229 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11797968 229 mm Paket med 500
1 options
Produktkod. 11797968 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7646
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kimtech™ Pure W4 Wipers, suitable for ISO Class 4 or higher clean-room environments. Perfect for dry wiping critical equipment & surfaces in pharmaceutical, biotechnology, medical device and food processing industries. 22.8cm (W). Double bagged with case liner.
  • Low linting, 100% Polypropylene white base sheets
  • Perfect for pharmaceutical, high-tech biotechnology, medical device and food processing industries
  • Suitable for ISO Class 4, or higher, clean-room environments
  • Acid, base and solvent resistant
  • Doubled-bagged with a case liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dry Wiper
Längd (metrisk) 229 mm
Bredd (metrisk) 229 mm
Material Polypropylene
Certifikat och efterlevnad ISO Class 4
Färg White
Förpackningsmängd 500 Pk.