Beskrivning
- 1 års garanti
- För användning i kärl med smal hals
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) | 3,9 tum. |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 7.9 mm |
| För användning med (applikation) | Använd dessa plastpaddlar för att blanda de flesta syror och frätande lösningar |
| Längd (engelska) | 13,8 tum |
| Längd (metrisk) | 350.83 mm |
| Typ | Paddelmontering med dubbla blad |
| Material | Polypropen |