Description
- Minskar deponiavfall
- Nedbryts i genomsnitt 13,9 % under de första 162 dagarna
- Polypropenkonstruktion med EcoPure tillsats för att främja biologisk nedbrytning
- FDA-kompatibel för applikationer i kontakt med livsmedel
- Resistent mot utspädda syror och baser
- Splittringsbeständig i flytande kväve
- Lämplig för blandning av sterila applikationer
- Har både en skopa och en sked med en ihålig kärna för att minska värme- och kylöverföring
- Autoklaveringsbar
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 300 Pk. |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 144 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |