Läs mer
MP Biomedicals™ Polypropen tom FastPrep Rör
Produktkod. 11432350 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Använd med färgkodade lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11432350 Använd med färgkodade lock Paket med 500
1 options
Produktkod. 11432350 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 115076200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2800.00 SEK
    2336.87 SEK / Paket med 500
    Save 463.13 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Att homogenisera prov
För användning med (utrustning) Använd med färgkodade lock
Längd (metrisk) 46 mm
Kvantitet 500 x 2 mL
Temperaturområde (metriskt) 130 °C till 171 °C
Produkttyp Tömma FastPrep Rör