Läs mer
Heathrow Scientific™ Objektglasförsändelser av polypropenmikroskop
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Typ | Slide Mailer |
| Glidkapacitet | 5000 |
| Färg | Blandade (blå, orange, lila, röd, gul) |
| Enheten håller | Bilder |
| Mått (L x B x H) | 43 x 24 x 88 mm |
| För användning med (utrustning) | Objektglas för mikroskop |
| Höjd (metrisk) | 88 mm |
| Inkluderar | Slitsade kanaler |
| Längd (metrisk) | 43 mm |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |