Läs mer
Brand™ Erlenmeyer-kolvar med bred hals av polypropen
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Försedd med skruvlock
- Med blåa examensmärken
- Hals med standard jorduttag
- Tillhandahålls i förpackningar om 6, förutom 1000 ml kolv, som kommer i en förpackning om 4
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Hals stil | 45/40 |
| Antal per förpackning | 6 |
| Trådstorlek | GL 52 |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Diameter (metrisk) Yttre | 85 mm |