Läs mer
Multiroir Controlec™ ESD Conductive Euro Tray
Kapacitet (metrisk):
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Material: Conductive polypropylene
- Black color
- Prevents electrostatic charges and deflects existing charges
- Contact resistance / surface resistance: 106- 1010 Ohm cm
- Compatible with all European standard containers
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Certifikat och efterlevnad | European Standard |
| Beskrivning | 370 x 270 x 205mm (internal) |
| Färg | Black |
| Material | Polypropylene |
| Form | Rectangular |
| För användning med (applikation) | Transport and Warehouse Logistics |
| Produkttyp | Transport Box |
| Kvantitet | 1/Ea. |
| Mått (L x B x H) | 400 x 300 x 220 mm (external) |
| Visa mer |