Läs mer
Kappes Systeme™ Polypropylene Euro Transport Box
Produktkod. 10093952
Encompass_Preferred
Färg:
Blått
Grå
Rött
Mått (L x B x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10093952
Brand: Kappes Systeme™ 6475.00.4050
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Specifikationer
Typ Transport Bin
Material Polypropylene
Färg Blått
Form Rectangular
För användning med Conveyor, Grabber Technology, Storage and Retrieval Machine
För användning med (applikation) Food Safe
Kvantitet 1/Pk.
Mått (L x B x H) 400 x 300 x 120 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Bredd (metrisk) 300 mm
Höjd (metrisk) 120 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.