Läs mer
Kappes Systeme™ Polypropylene Euro Transport Box
Färg:
Blått
Grå
Rött
Mått (L x B x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Transport Bin |
| Material | Polypropylene |
| Färg | Grå |
| Form | Rectangular |
| För användning med | Conveyor, Grabber Technology, Storage and Retrieval Machine |
| För användning med (applikation) | Food Safe |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 400 x 300 x 220 mm |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Bredd (metrisk) | 300 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.