Läs mer
Eppendorf™ Polypropen F-Bottom 384 Well Microplate
Produktkod. 10065283 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Vit, klar botten, Clear Bottom
Vitt, Rensa botten
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
240/förpackning
80/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 80
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet Kvantitet unitSize
10065283 Vitt, Rensa botten Icke-steril 80/förpackning Paket med 80
10380554 Vit, klar botten, Clear Bottom Icke-steril 240/förpackning Paket med 240
10095043 Vit, klar botten, Clear Bottom Sterila 240/förpackning Paket med 240
10723814 Vitt, Rensa botten Sterila 80/förpackning Paket med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10065283 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030621107
Bara null kvar
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt, Rensa botten
Material Polypropen
Antal Wells 384
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Kvantitet 80/förpackning