Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt, Rensa botten |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Sterila |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Kvantitet | 80/förpackning |