Läs mer
Masterflex™ Polypropen hona luer skottbeslag
För användning med:
Passar 1/4-28 UNF-gänga till 1/16 tums slanghulling
Passar 1/4-28 UNF-gänga till 1/8 tums slanghulling
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| För användning med | Passar 1/4-28 UNF-gänga till 1/8 tums slanghulling |
| För användning med (applikation) | Idealisk för en mängd olika applikationer, inklusive sprutor eller små slangar |
| Förpackningsmängd | 25 st |
| Produkttyp | Luer skottbeslag hona |