Läs mer
Masterflex™ Polypropen hona luer skottbeslag
Produktkod. p-8004504
För användning med:
Passar 1/4-28 UNF-gänga till 1/16 tums slanghulling
Passar 1/4-28 UNF-gänga till 1/8 tums slanghulling
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 15253265
Brand: Masterflex™ 4550830
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Material Polypropen
För användning med Passar 1/4-28 UNF-gänga till 1/16 tums slanghulling
För användning med (applikation) Idealisk för en mängd olika applikationer, inklusive sprutor eller små slangar
Förpackningsmängd 25 st
Produkttyp Luer skottbeslag hona