Läs mer
Masterflex™ Polypropen Luer Fitting
Produktkod. 14860962
För användning med:
Passar Luer hona x 1/16 tums slanghulling
Passar Luer hona x 1/4-28 UNF bottentätningsgänga
Passar Luer hona x 1/8 tums slanghulling
Passar hon luer x hon luer adapter
Passar hon-luer till 3/16 tums slanghulling
Passar hon-luer x 5/32 tums adapter för hulling för slang
Passar hona-luer till 1/16 tums lågprofils halvstyv slang
Passar luer-hona x 3/32 tums hullingadapter för slang
Passar manlig luer till kvinnlig luer
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 14860962
Brand: Masterflex™ 4550808
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ processintegritet med full materialspårbarhet. Cole-Parmer™ Luerkopplingar av polypropen är idealiska för en mängd olika kritiska applikationer, inklusive sprutor eller små slangar. Dessa beslag inspekteras för att vara fria från föroreningar och är helt spårbara.
Alla delar uppfyller snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet.
  • Välj från en mängd olika storlekar, ⁄1 16 till ⁄1 4 , med en mängd olika anslutningsalternativ
  • Tillverkad av 100 % jungfruliga råvaror i en klass 100 000 miljö
  • I enlighet med ISO 594-1 standarder
  • Tillverkad av djurfri naturlig polypropen
  • Möter USP Klass VI specifikationer• Mycket god kemikaliebeständighet
  • Max temperatur 190 °F
Specifikationer
För användning med Passar hon-luer till 3/16 tums slanghulling