Läs mer
Masterflex™ Polypropen Luer Fitting
För användning med:
Passar Luer hona x 1/16 tums slanghulling
Passar Luer hona x 1/4-28 UNF bottentätningsgänga
Passar Luer hona x 1/8 tums slanghulling
Passar hon luer x hon luer adapter
Passar hon-luer till 3/16 tums slanghulling
Passar hon-luer x 5/32 tums adapter för hulling för slang
Passar hona-luer till 1/16 tums lågprofils halvstyv slang
Passar luer-hona x 3/32 tums hullingadapter för slang
Passar manlig luer till kvinnlig luer
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity.
- Choose from a range of sizes, 1⁄16" to 1⁄4", with a variety of connection options
- Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100,000 environment
- In compliance with ISO 594-1 standards
- Manufactured of animal-free natural polypropylene
- Meets USP Class VI specifications • Very good chemical resistance
- Max temperature 190°F
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropylene |
| För användning med | Passar hona-luer till 1/16 tums lågprofils halvstyv slang |
| För användning med (applikation) | Ideal for a variety of applications, including syringes or small tubing |
| Förpackningsmängd | 25 Pack |
| Produkttyp | Female Luer Fitting |