Läs mer
Masterflex™ Polypropen Luer Fitting
För användning med:
Passar Luer hona x 1/16 tums slanghulling
Passar Luer hona x 1/4-28 UNF bottentätningsgänga
Passar Luer hona x 1/8 tums slanghulling
Passar hon luer x hon luer adapter
Passar hon-luer till 3/16 tums slanghulling
Passar hon-luer x 5/32 tums adapter för hulling för slang
Passar hona-luer till 1/16 tums lågprofils halvstyv slang
Passar luer-hona x 3/32 tums hullingadapter för slang
Passar manlig luer till kvinnlig luer
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Alla delar uppfyller snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet.
- Välj från en mängd olika storlekar, ⁄1 16 till ⁄1 4 , med en mängd olika anslutningsalternativ
- Tillverkad av 100 % jungfruliga råvaror i en klass 100 000 miljö
- I enlighet med ISO 594-1 standarder
- Tillverkad av djurfri naturlig polypropen
- Möter USP Klass VI specifikationer• Mycket god kemikaliebeständighet
- Max temperatur 190 °F
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| För användning med | Passar Luer hona x 1/16 tums slanghulling |
| För användning med (applikation) | Idealisk för en mängd olika applikationer, inklusive sprutor eller små slangar |
| Förpackningsmängd | 25 st |
| Produkttyp | Kvinna Luer Fitting |