Läs mer
Ark Plas Products™ Luerklackar av polypropen hona
Beskrivning
- Luerpluggar av naturligt polypropen
- Med hullingar designade utan skiljelinje för pålitlig, läckagefri användning med ett brett utbud av medicinska och laboratorieinstrument, inklusive sprutspetsar och nålar eller kranar och nålar
- Gjuten i jungfruligt, partispårbart material
- Ark-Plas Luer-beslag inkluderar ett stort urval av både han- och honluers tillgängliga i låsnings- eller glidspetsvarianter, såväl som låsringar, skottluers för panelmontering, gängade luers, adaptrar och pluggar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 594-1 och 594-2 standarder, RoHS-kompatibla, USP Klass VI, FDA 21 CFR 177.1520, Djurderivatfri, DEHP-fri, BPA-fri certifierad |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.2 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Flexibla slangar eller gängade portar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -17 °C |
| Förpackningsmängd | 25/Pk. |
| Portstorlek | 1/18 tum. Hulling |
| Färg | Naturlig |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |
| Visa mer |