Läs mer
Fisherbrand™ Frysboxar av polypropenfilm
Produktkod. 15620785 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Lila
Ljusgrön
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15620785 Blått Paket med 10
15610785 Vitt Paket med 10
15630785 Ljusgrön Paket med 10
15640785 Lila Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15620785
Överlägsna kartonger som är känsliga för att mjukna upp och producera damm med polypropenfilmkonstruktion. Fisherbrand™ Frysboxar av polypropenfilm ger ett mycket mer kostnadseffektivt alternativ till polykarbonatboxar.
  • Polypropenkonstruktion minskar risken för mögel avsevärt
  • Lådor som är lätta att montera själv och levereras plattpackade
  • Mer hållbara än kartonger då de inte är mottagliga för fukt
  • Avdelare medföljer kartongerna
  • Förvaras ner till temperaturer på– 80 °C
  • Kan användas i mekaniska frysar och kärl ner till– °196 C (endast ångfas)
Specifikationer
Anti-rotation Ja
Färg Blått
Material Polypropen
Form Fyrkantig
Typ Frysbox
Håller 81 (1,5 till 2 ml rör)
Inkluderar Avdelare
Max. Temperatur (metrisk) -80 °C
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Kvantitet 10/Pk.
Tube Array 9 x 9
Tål temperatur (metrisk) Ned till -80 °C
Mått (L x B x H) 125 x 125 x 49 mm
Längd (metrisk) 125 mm
Bredd (metrisk) 125 mm
Höjd (metrisk) 49 mm
Diameter (metrisk) Well 12.1 mm
Vikt (metrisk) 1.03 kg