Beskrivning
- Polypropenkonstruktion minskar risken för mögel avsevärt
- Lådor som är lätta att montera själv och levereras plattpackade
- Mer hållbara än kartonger då de inte är mottagliga för fukt
- Avdelare medföljer kartongerna
- Förvaras ner till temperaturer på– 80 °C
- Kan användas i mekaniska frysar och kärl ner till– °196 C (endast ångfas)
Specifikationer
Specifikationer
| Anti-rotation | Ja |
| Färg | Lila |
| Material | Polypropen |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Frysbox |
| Håller | 81 (1,5 till 2 ml rör) |
| Inkluderar | Avdelare |
| Max. Temperatur (metrisk) | -80 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -196 °C |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Visa mer |