Läs mer
Fisherbrand™ Frysboxar av polypropenfilm
Produktkod. p-8272039 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Lila
Ljusgrön
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15610785
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överlägsna kartonger som är känsliga för att mjukna upp och producera damm med polypropenfilmkonstruktion. Fisherbrand™ Frysboxar av polypropenfilm ger ett mycket mer kostnadseffektivt alternativ till polykarbonatboxar.
  • Polypropenkonstruktion minskar risken för mögel avsevärt
  • Lådor som är lätta att montera själv och levereras plattpackade
  • Mer hållbara än kartonger då de inte är mottagliga för fukt
  • Avdelare medföljer kartongerna
  • Förvaras ner till temperaturer på– 80 °C
  • Kan användas i mekaniska frysar och kärl ner till– °196 C (endast ångfas)
Specifikationer
Anti-rotation Ja
Färg Vitt
Material Polypropen
Form Fyrkantig
Typ Frysbox
Håller 81 (1,5 till 2 ml rör)
Inkluderar Avdelare
Max. Temperatur (metrisk) -80 °C
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Kvantitet 10/Pk.
Tube Array 9 x 9
Tål temperatur (metrisk) Ned till -80 °C
Mått (L x B x H) 125 x 125 x 49 mm
Längd (metrisk) 125 mm
Bredd (metrisk) 125 mm
Höjd (metrisk) 49 mm
Diameter (metrisk) Well 12.1 mm
Vikt (metrisk) 1.03 kg