Beskrivning
SCAT™ Kopplingar finns i följande versioner:
- PFA-koppling med integrerad ferrule i olika färger och diametrar
- Rörkopplingar i olika diametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Plugg |
| Färg | Färglös |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.3 mm |
| För användning med (applikation) | Lösningsmedelshantering |
| Förpackningsmängd | 5 Pk. |
| Trådstorlek | UNF 1/4 tum 28G |
| För användning med | SCAT Säkerhetskepsar |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |