Läs mer
Buerkle™ Fasta rörmunstycken med utvändig gänga
Produktkod. 10015000 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm munstycksdiameter
16 mm munstycksdiameter
20 mm munstycksdiameter
25 mm munstycksdiameter
Munstycke: 20 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
10015000 13 mm munstycksdiameter
10695791 16 mm munstycksdiameter
16205222 Munstycke: 20 mm
10457863 20 mm munstycksdiameter
11921481 25 mm munstycksdiameter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10015000 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 85450012
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett slangmunstycke tillverkat av polypropen med kraftig yttergänga.
  • För användning med kulventiler av polypropen för fat med gänganslutningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel
Diameter (metrisk) 13 mm munstycksdiameter
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med Kulventil
Förpackningsmängd 20/Skala
Trådstorlek 1/2 tum.
Bredd (metrisk) 8 mm
Produkttyp Rörmunstycke