Läs mer
Buerkle™ Fasta rörmunstycken med utvändig gänga
Produktkod. 10457863 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm munstycksdiameter
16 mm munstycksdiameter
20 mm munstycksdiameter
25 mm munstycksdiameter
Munstycke: 20 mm
Bredd (metrisk):
8 mm
10 mm
13 mm
19 mm
20 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Bredd (metrisk)
10457863 20 mm munstycksdiameter 20 mm
10015000 13 mm munstycksdiameter 8 mm
10695791 16 mm munstycksdiameter 10 mm
16205222 Munstycke: 20 mm 13 mm
11921481 25 mm munstycksdiameter 19 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10457863 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 85453420
I lager
Ett slangmunstycke tillverkat av polypropen med kraftig yttergänga.
  • För användning med kulventiler av polypropen för fat med gänganslutningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel
Diameter (metrisk) 20 mm munstycksdiameter
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Förpackningsmängd 20/Skala
Bredd (metrisk) 20 mm
Färg Gray
Produkttyp Rörmunstycke