Läs mer
Cytiva Flänslös anslutning av polypropen
Handla allt Cytiva Produkter
Anslutningar:
TC-2 hona till hona
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningar | TC-2 hona till hona |
| Temperatur (metrisk) Max | 60 °C |
| För användning med (utrustning) | 1,8 mm OD Slangar |