Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolvhållare av polypropen
Produktkod. 10406162
Change view
Håller:
Rund bottenflaska (10 ml)
Rundbottenflaska (25 ml)
Rundbottnad kolv (250 ml)
Rundbottnad kolv (500 ml)
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10406162 Rundbottnad kolv (250 ml) -
11392184 Rundbottnad kolv (500 ml) -
11352184 Rund bottenflaska (10 ml) Paket med 3
11362184 Rundbottenflaska (25 ml) Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10406162 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer F389512010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 SEK
    500.38 SEK / Paket med 3
    Save 6.62 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-10-2026
Dessa unika hållare är perfekta för att hålla runda och avsmalnande bottenflaskor upprätt.
  • Innerväggen har en lätt avsmalning till den öppna botten; tillåter en mängd olika kolvformer och storlekar att passa i en hållare
  • Bred bas håller flaskorna stabila
  • Sidospalter kan användas som siktfönster
  • Gjuten av polypropenplast; slitstark och lätt att rengöra
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
Håller Rundbottnad kolv (250 ml)
Material Polypropen
Kvantitet 3-pack
Temperaturområde (metriskt). 121 °C
Produkttyp Flaskhållare