Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolvhållare av polypropen
Handla allt SP Scienceware Produkter
Håller:
Round Bottom Flask (10 mL)
Round Bottom Flask (25 mL)
Rundbottnad kolv (250 ml)
Rundbottnad kolv (500 ml)
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
- Innerväggen har en lätt avsmalning till den öppna botten; tillåter en mängd olika kolvformer och storlekar att passa i en hållare
- Bred bas håller flaskorna stabila
- Sidospalter kan användas som siktfönster
- Gjuten av polypropenplast; slitstark och lätt att rengöra
- Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flaskhållare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Rött |
| Håller | Rundbottnad kolv (250 ml) |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 3-pack |
| Temperaturområde (metriskt). | 121 °C |