Läs mer
Fisherbrand™ Flytande mikrorörstativ i polypropen
Produktkod. 13456959 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
16 1,5/2,0 ml mikrorör
20 1,5/2,0 ml mikrorör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
13456959 20 1,5/2,0 ml mikrorör Paket med 4
13436959 16 1,5/2,0 ml mikrorör Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13456959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00 SEK
    221.21 SEK / Paket med 4
    Save 109.79 SEK
    33% Av
 Begränsad artikel
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll mikrorör flytande i ett vattenbad eller tryck in i krossad is för snabb kylning. Fisherbrand™ Flytande mikrorörsställ kan användas på en bänk, med vattenbad eller i isbehållare.
  • Avtagbara ben ger två alternativ:
    • Fäst ben så att stället står upprätt på bänken
    • Lossa benen så att prover snabbt kan tas ut genom att trycka ner på vilken yta som helst.
  • Mät 60 mm hög inklusive ben
  • Rekommenderas inte för autoklaverbehandling
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Beskrivning 98 mm dia.
Typ Mikrofugeställ
Håller 20 1,5/2,0 ml mikrorör
Inkluderar Avtagbara ben
Material Polypropen
Form Rund
Höjd (metrisk) 60 mm