Läs mer
Fisherbrand™ Flytande mikrorörstativ i polypropen
Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
16 1,5/2,0 ml mikrorör
20 1,5/2,0 ml mikrorör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Typ | Microfuge Rack |
| Håller | 16 1,5/2,0 ml mikrorör |
| Inkluderar | Avtagbara ben |
| Material | Polypropen |
| Form | Fyrkantig |
| Längd (metrisk) | 102 mm |
| Bredd (metrisk) | 102 mm |
| Höjd (metrisk) | 60 mm |